(2-Chloro-6-methyl-3-pyridyl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480273-10G OR480273-1G OR480273-5G
APOSOR480273-10GEA 1130 EUR
APOSOR480273-10G APOSOR480273-1G APOSOR480273-5G
(2-Chloro-6-methyl-3-pyridyl)methanol 97%
(2-Chloro-6-methyl-3-pyridyl)methanol
Formula: C₇H₈ClNO
MW: 157,598 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847244
Núm. CAS: 689259-06-1