3,6-Dihydro-2H-thiopyran-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480276-1G OR480276-500MG OR480276-5G
APOSOR480276-1GEA 442 EUR
APOSOR480276-1G APOSOR480276-500MG APOSOR480276-5G
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-5-carbaldehyde 95%
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-5-carbaldehyde
Formula: C₆H₈OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546919
Núm. CAS: 30058-79-8