6-Methoxynaphthalene-2-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR480278-100MG
OR480278-1G
OR480278-500MG
APOSOR480278-100MGEA
152
EUR
APOSOR480278-100MG
APOSOR480278-1G
APOSOR480278-500MG
6-Methoxynaphthalene-2-sulphonyl chloride
6-Methoxynaphthalene-2-sulphonyl chloride
Formula:
C₁₁H₉ClO₃S MW: 256,705 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12402643 Núm. CAS: 56875-59-3 |