Methyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480280-1G OR480280-250MG OR480280-500MG
APOSOR480280-1GEA 641 EUR
APOSOR480280-1G APOSOR480280-250MG APOSOR480280-500MG
Methyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate 95%
Methyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17215983
Núm. CAS: 99070-19-6