5-(Methoxymethyl)-1-methyl-pyrazol-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480282-1G OR480282-250MG OR480282-500MG
APOSOR480282-1GEA 698 EUR
APOSOR480282-1G APOSOR480282-250MG APOSOR480282-500MG
5-(Methoxymethyl)-1-methyl-pyrazol-3-amine 95%
5-(Methoxymethyl)-1-methyl-pyrazol-3-amine
Formula: C₆H₁₁N₃O
MW: 141,171 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20491525
Núm. CAS: 1328640-82-9