4,6-Dichloro-3-methylpyridazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR480284-1G
OR480284-250MG
APOSOR480284-1GEA
453
EUR
APOSOR480284-1G
APOSOR480284-250MG
4,6-Dichloro-3-methylpyridazine 95%
4,6-Dichloro-3-methylpyridazine
Formula:
C₅H₄Cl₂N₂ Pto. de fusión: 35…37 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD21604745 Núm. CAS: 68240-43-7 |