(E)-3-Butoxy-1-(4-(methylthio)phenyl)prop-2-en-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR480290-1G OR480290-250MG OR480290-500MG
APOSOR480290-1GEA 768 EUR
APOSOR480290-1G APOSOR480290-250MG APOSOR480290-500MG
(E)-3-Butoxy-1-(4-(methylthio)phenyl)prop-2-en-1-one
(E)-3-Butoxy-1-(4-(methylthio)phenyl)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₄H₁₈O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22683242
Núm. CAS: 1375008-08-4