(2R)-2-Amino-4-(methylamino)-4-oxo-butanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480363-1G
APOSOR480363-1GEA 203 EUR
APOSOR480363-1G
(2R)-2-Amino-4-(methylamino)-4-oxo-butanoic acid
(2R)-2-Amino-4-(methylamino)-4-oxo-butanoic acid
Formula: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114468
Núm. CAS: 7175-34-0