DL-Propargylglycine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480425-1G OR480425-5G
APOSOR480425-1GEA 52.2 EUR
APOSOR480425-1G APOSOR480425-5G
DL-Propargylglycine 97%
DL-Propargylglycine
Formula: C₅H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00056728
Núm. CAS: 50428-03-0