2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR480444-1G OR480444-2G
APOSOR480444-1GEA 171 EUR
APOSOR480444-1G APOSOR480444-2G
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₅NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02662391
Núm. CAS: 318270-07-4