2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR480447-1G OR480447-5G
APOSOR480447-1GEA 114 EUR
APOSOR480447-1G APOSOR480447-5G
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665360
Núm. CAS: 299168-49-3