2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR480448-1G OR480448-5G
APOSOR480448-1GEA 171 EUR
APOSOR480448-1G APOSOR480448-5G
2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₁₁NO₂S
MW: 197,254 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02662405
Núm. CAS: 7292-80-0