2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR480452-1G OR480452-2G OR480452-5G
APOSOR480452-1GEA 171 EUR
APOSOR480452-1G APOSOR480452-2G APOSOR480452-5G
2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02662470
Núm. CAS: 299165-27-8