2-Amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR480456-2G OR480456-5G
APOSOR480456-2GEA 260 EUR
APOSOR480456-2G APOSOR480456-5G
2-Amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
Formula: C₈H₇Cl₂NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04966782
Núm. CAS: 1031790-97-2