2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR480466-2G OR480466-5G
APOSOR480466-2GEA 260 EUR
APOSOR480466-2G APOSOR480466-5G
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₅H₁₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02662410
Núm. CAS: 72028-74-1