2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR480473-10G OR480473-5G
APOSOR480473-10GEA 817 EUR
APOSOR480473-10G APOSOR480473-5G
2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02662407
Núm. CAS: 7314-43-4