4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Bromo-3,5-dimethoxyphenyl)methanol
OR4806-100G OR4806-25G
APOSOR4806-100GEA 296 EUR
APOSOR4806-100G APOSOR4806-25G
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 98%
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₁BrO₃
MW: 247,086 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658150
Núm. CAS: 61367-62-2