1-Benzhydryl-3-iodo-azetidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Benzhydryl-3-iodoazetidine
OR480620-1G OR480620-5G
APOSOR480620-1GEA 97.3 EUR
APOSOR480620-1G APOSOR480620-5G
1-Benzhydryl-3-iodo-azetidine 98%
1-Benzhydryl-3-iodo-azetidine
Formula: C₁₆H₁₆IN
MW: 349,209 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062427
Núm. CAS: 125735-40-2