(2S)-2-Bromo-3-phenylpropanoic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-Bromo-3-phenylpropionic acid
OR480663-1G
APOSOR480663-1GEA 127 EUR
APOSOR480663-1G
(2S)-2-Bromo-3-phenylpropanoic acid 96%
(2S)-2-Bromo-3-phenylpropanoic acid
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229,071 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00210121
Núm. CAS: 35016-63-8