3,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480672-100G OR480672-25G
APOSOR480672-100GEA 870 EUR
APOSOR480672-100G APOSOR480672-25G
3,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
3,4-Dichlorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅Cl₂NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01314052
Núm. CAS: 23815-28-3