4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenol 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR480676-25G OR480676-5G
APOSOR480676-25GEA 551 EUR
APOSOR480676-25G APOSOR480676-5G
4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenol 95%
4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenol
Formula: C₁₂H₁₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782147
Núm. CAS: 177034-57-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR