Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480742-1G OR480742-5G
APOSOR480742-1GEA 221 EUR
APOSOR480742-1G APOSOR480742-5G
Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile 95%
Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile
Formula: C₇H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19313175
Núm. CAS: 111511-90-1