3-Chloro-4-iodophenacyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR48077-1G OR48077-250MG
APOSOR48077-1GEA 654 EUR
APOSOR48077-1G APOSOR48077-250MG
3-Chloro-4-iodophenacyl bromide 95%
3-Chloro-4-iodophenacyl bromide
Formula: C₈H₅BrClIO
MW: 359,386 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22491127
Núm. CAS: 1701815-08-8
UN: 3261
ADR: 8,III