2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480775-1G OR480775-5G
APOSOR480775-1GEA 203 EUR
APOSOR480775-1G APOSOR480775-5G
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile 95%
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile
Formula: C₆H₄N₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00512774
Núm. CAS: 17989-89-8