5-Bromo-3-chloropyridazine 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480780-1G OR480780-250MG OR480780-500MG OR480780-5G
APOSOR480780-1GEA 161 EUR
APOSOR480780-1G APOSOR480780-250MG APOSOR480780-500MG APOSOR480780-5G
5-Bromo-3-chloropyridazine 90%
5-Bromo-3-chloropyridazine
Formula: C₄H₂BrClN₂
MW: 193,429 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13190293
Núm. CAS: 1196155-33-5