5-(Methoxymethyl)furan-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480781-5G
APOSOR480781-5GEA 133 EUR
APOSOR480781-5G
5-(Methoxymethyl)furan-2-carbaldehyde 95%
5-(Methoxymethyl)furan-2-carbaldehyde
Formula: C₇H₈O₃
MW: 140,137 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02253954
Núm. CAS: 1917-64-2