N-Methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 97%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 1-Methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline

OR480784-1G OR480784-5G
APOSOR480784-1GEA 40.6 EUR
APOSOR480784-1G APOSOR480784-5G
N-Methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 97%
N-Methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,214 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00496655
Núm. CAS: 39275-18-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR