6-Bromo-8-methylquinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480792-1G OR480792-5G
APOSOR480792-1GEA 71.2 EUR
APOSOR480792-1G APOSOR480792-5G
6-Bromo-8-methylquinoline 97%
6-Bromo-8-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
MW: 222,081 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847622
Núm. CAS: 178396-31-1