4-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480793-1G OR480793-5G
APOSOR480793-1GEA 180 EUR
APOSOR480793-1G APOSOR480793-5G
4-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
4-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₆H₅BrOS
MW: 205,072 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01859870
Núm. CAS: 30153-47-0