2-Bromomethyl-1,3,5-trimethylbenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480803-1G OR480803-5G
APOSOR480803-1GEA 0 EUR
APOSOR480803-1G APOSOR480803-5G
2-Bromomethyl-1,3,5-trimethylbenzene 95%
2-Bromomethyl-1,3,5-trimethylbenzene
Formula: C₁₀H₁₃Br
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09056829
Núm. CAS: 4761-00-6