Ethyl 2-bromo-2-cyclopropylacetate 90%, tech
Proveedor: Apollo Scientific
OR480806-1G OR480806-100MG OR480806-250MG OR480806-500MG OR480806-2.5G
APOSOR480806-1GEA 157 EUR
APOSOR480806-1G APOSOR480806-100MG APOSOR480806-250MG APOSOR480806-500MG APOSOR480806-2.5G
Ethyl 2-bromo-2-cyclopropylacetate 90%, tech
Ethyl 2-bromo-2-cyclopropylacetate
Formula: C₇H₁₁BrO₂
MW: 207,065 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18837719
Núm. CAS: 1200828-74-5