5-Bromo-2-cyclopropylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR48081-1G OR48081-250MG OR48081-5G
APOSOR48081-1GEA 575 EUR
APOSOR48081-1G APOSOR48081-250MG APOSOR48081-5G
5-Bromo-2-cyclopropylaniline
5-Bromo-2-cyclopropylaniline
Formula: C₉H₁₀BrN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD10465684
Núm. CAS: 104902-31-0