tert-Butyl N-[(5-chloro-2-pyridyl)methyl]carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl ((5-chloropyridin-2-yl)methyl)carbamate
OR480812-1G OR480812-5G
APOSOR480812-1GEA 171 EUR
APOSOR480812-1G APOSOR480812-5G
tert-Butyl N-[(5-chloro-2-pyridyl)methyl]carbamate
tert-Butyl N-[(5-chloro-2-pyridyl)methyl]carbamate
Formula: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
MW: 242,702 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19982297
Núm. CAS: 67938-77-6