1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylate
OR480814-5G
APOSOR480814-5GEA 140 EUR
APOSOR480814-5G
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid methyl ester 95%
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03413579
Núm. CAS: 5805-53-8