7-Chlorothieno[2,3-c]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480815-1G OR480815-5G
APOSOR480815-1GEA 58 EUR
APOSOR480815-1G APOSOR480815-5G
7-Chlorothieno[2,3-c]pyridine 95%
7-Chlorothieno[2,3-c]pyridine
Formula: C₇H₄ClNS
Pto. de fusión: 39…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973300
Núm. CAS: 28948-58-5