3-Bromo-5-cyclopropylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR48082-1G OR48082-250MG
APOSOR48082-1GEA 632 EUR
APOSOR48082-1G APOSOR48082-250MG
3-Bromo-5-cyclopropylaniline
3-Bromo-5-cyclopropylaniline
Formula: C₉H₁₀BrN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD21099990
Núm. CAS: 1353855-73-8