(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480822-1G OR480822-5G
APOSOR480822-1GEA 0 EUR
APOSOR480822-1G APOSOR480822-5G
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28166349
Núm. CAS: 2058044-04-3