1-Bromo-3-cyclopropyl-5-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
OR48083-1G OR48083-250MG
APOSOR48083-1GEA 0 EUR
APOSOR48083-1G APOSOR48083-250MG
1-Bromo-3-cyclopropyl-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-cyclopropyl-5-nitrobenzene
Formula: C₉H₈BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD32640245
Núm. CAS: 1211541-80-8