Methyl 4-phenylbutanoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480836-5G OR480836-25G
APOSOR480836-5GEA 159 EUR
APOSOR480836-5G APOSOR480836-25G
Methyl 4-phenylbutanoate 98%
Methyl 4-phenylbutanoate
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043756
Núm. CAS: 2046-17-5