3-Bromo-5-cyanobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480841-1G OR480841-5G
APOSOR480841-1GEA 249 EUR
APOSOR480841-1G APOSOR480841-5G
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid 97%
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid
Formula: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,027 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261037
Núm. CAS: 453566-14-8