Methyl 5-formylpyrazine-2-carboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480845-1G OR480845-250MG OR480845-5G
APOSOR480845-1GEA 229 EUR
APOSOR480845-1G APOSOR480845-250MG APOSOR480845-5G
Methyl 5-formylpyrazine-2-carboxylate 96%
Methyl 5-formylpyrazine-2-carboxylate
Formula: C₇H₆N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12755910
Núm. CAS: 710322-57-9