3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480851-1G OR480851-500MG
APOSOR480851-1GEA 563 EUR
APOSOR480851-1G APOSOR480851-500MG
3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide 95%
3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide
Formula: C₇H₈BrN·BrH
MW: 266.961 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22200150
Núm. CAS: 76915-53-2