3-Methylpyrrolidin-3-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480853-1G OR480853-5G
APOSOR480853-1GEA 58 EUR
APOSOR480853-1G APOSOR480853-5G
3-Methylpyrrolidin-3-ol 95%
3-Methylpyrrolidin-3-ol
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101.147 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100984
Núm. CAS: 125032-87-3