3-(3-Hydroxyphenyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480858-1G OR480858-250MG
APOSOR480858-1GEA 1500 EUR
APOSOR480858-1G APOSOR480858-250MG
3-(3-Hydroxyphenyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
3-(3-Hydroxyphenyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₅H₂₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07021282
Núm. CAS: 889956-76-7