2-Bromo-5-methylfuran 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480864-500MG OR480864-5G
APOSOR480864-500MGEA 0 EUR
APOSOR480864-500MG APOSOR480864-5G
2-Bromo-5-methylfuran 95%
2-Bromo-5-methylfuran
Formula: C₅H₅BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870159
Núm. CAS: 123837-09-2