5-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480875-1G OR480875-5G
APOSOR480875-1GEA 282 EUR
APOSOR480875-1G APOSOR480875-5G
5-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride 95%
5-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride
Formula: C₅H₅ClN₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19982294
Núm. CAS: 1337879-54-5