Ethyl-4-bromo-3-methyl-but-2-enoate 90%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480880-1G OR480880-5G
APOSOR480880-1GEA 215 EUR
APOSOR480880-1G APOSOR480880-5G
Ethyl-4-bromo-3-methyl-but-2-enoate 90%
Ethyl-4-bromo-3-methyl-but-2-enoate
Formula: C₇H₁₁BrO₂
MW: 207,065 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778473
Núm. CAS: 26918-14-9