2,5-Dichloro-1,3,4-thiadiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR480881-250MG OR480881-500MG
APOSOR480881-250MGEA 351 EUR
APOSOR480881-250MG APOSOR480881-500MG
2,5-Dichloro-1,3,4-thiadiazole 95%
2,5-Dichloro-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₂Cl₂N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18805177
Núm. CAS: 32998-28-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III