6-(Chloromethyl)quinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480883-1G OR480883-5G
APOSOR480883-1GEA 339 EUR
APOSOR480883-1G APOSOR480883-5G
6-(Chloromethyl)quinoline 95%
6-(Chloromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09040306
Núm. CAS: 2644-82-8