2-(2-Methylsulphanylphenyl)pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480888-1G OR480888-5G
APOSOR480888-1GEA 215 EUR
APOSOR480888-1G APOSOR480888-5G
2-(2-Methylsulphanylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(2-Methylsulphanylphenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₅NS
MW: 193,309 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663494
Núm. CAS: 383127-60-4